Z178195
Scienceware® Polypropylentrichter für Labore, schwere Ausführung
capacity 90 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14695-0000
Länge
69.9 mm
Kapazität
90 mL
Durchmesser
76.2 mm
Schaft AD
11.1 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit Ablaufrillen im Stiel. Empfohlen für lang andauernde Laborarbeit.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178195-6EA | 4061832257396 |