Merck
Z178217
Scienceware® Polypropylentrichter für Labore, schwere Ausführung
capacity 480 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14697-0000
Länge
79.7 mm
Kapazität
480 mL
Durchmesser
152.4 mm
Schaft AD
19.1 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit Ablaufrillen im Stiel. Empfohlen für lang andauernde Laborarbeit.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)