Merck
Z176982
Sigma-Aldrich
Scienceware® serum-vial support
Holds 40 x 16-20 mm tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 40 x 16-20 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18513-2040
L × B × H
10 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Leichtes PP, korrosionsfest; paßt in die meisten Wasserbäder für höhere Inkubationstemperaturen. Die Höhe von der Bodenplatte bis zur oberen Platte beträgt 3,3cm; autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z176982-1EA4061832257082