BAF185120000
SP Bel-Art® Scintillation Vial Rack
to hold, holds 24 x 25-30mm Vials
Synonym(e):
autoclavable polypropylene
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold holds 24 x 25-30mm Vials
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18512-0000
H × L × B
3.75 in. (95 mm) × 11.75 in. (298 mm) × 5 in. (127 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
- Corrosion-resistant, autoclavable polypropylene
- Shelf height: 4.4cm (1³/₄")
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)