Merck
UFSC40001
Amicon®-Rührzelle, 400 ml
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonym(e):
Amicon stirred cell
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
Materialien
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon®
Parameter
400 mL process volume
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
18.7 cm (7.4 in.)
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
41.8 cm2
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Dieses Amicon Rührzellenmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makromolekülkonzentration. Kann eine schnelle Konzentrierung oder Salzentfernung, gefolgt von einer Konzentrierung derselben Einheit durchführen.
Prinzip
Druck
Verlinkung
Ersetzt: 5124
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.