WHA1851150
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 150 mm diam
Synonym(e):
Z655708, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Whatman® QM-A-Quarzfaserfilter, Circles, 150 mm 100/pk
Materialien
circles
quartz membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1851-150
Whatman Article No. 28418552 (US reference)
Durchmesser
150 mm
Porengröße
2.2 μm
Eignung
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Qualität: QM-A
- Produktbezeichnung Quarz
- Partikelrückhaltevermögen in Flüssigkeit (μm): 2,2
- Luftstromrate (s/100 ml/in²): 6,4
- Typische Dicke (μm): 450
- Basisgewicht (g/m²): 85
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)