WHA185315050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 430 μm diam
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 150 mm, pack of 50
Materialien
circles
quartz
Leistungsmerkmale
binder: no
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 1853-150-50
Durchmesser
150 mm
Dicke
430 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)