MMSANSYFU
MILLIFLEX OASIS® Strömungsdesinfektions-Kit
for use with Milliflex Oasis® pumps
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 24 ea
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® pumps
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MILLIFLEX OASIS® Verbrauchsmaterialien für das interne Strömungsdesinfektions-Kit ermöglichen die Desinfektion der gesamten Pumpe auf einmal. Das Desinfektions-Kit kann bei 121 °C 15 min oder bei 134 °C 5 min autoklaviert werden. Zu den Komponenten des Kits gehören eine Desinfektionstrichterbaugruppe, eine Spritze, ein Desinfektionsmittel und ein Dichtungsentfernungswerkzeug. Das Desinfektions-Kit ist ein automatisches System zur effizienten Reinigung des Inneren der MILLIFLEX OASIS® Pumpe.
Anwendung
MILLIFLEX OASIS® Verbrauchsmaterialien für das interne Strömungsdesinfektions-Kit ermöglichen die vollständige Desinfektion und finden bei effizienten Keimzahlbelastungstests Anwendung.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany