Merck
MMGASKTMM
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Filtrationskopfdichtungen-Ersatz-Kit
for use with Milliflex Oasis® system
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Materialien
silicone
Qualitätsniveau
Verpackung
pack of 5 units
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® system
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die MILLIFLEX OASIS® Pumpe ist eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimzahlbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen. Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationskopfdichtungen-Ersatz-Kit enthält Dichtungen, die jedes Jahr ausgetauscht werden müssen. Das Kit enthält 5 Dichtungssätze für 5 Wechsel.
Anwendung
MILLIFLEX OASIS® Filtrationspumpe, die bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany