Wichtige Dokumente
W270215
5-Methylfurfural
mixture of isomers, ≥99%, natural, FG
Synonym(e):
5-Methyl-furfural
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Assay
≥99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
bread; caramel; brown; spicy; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W270215-100G-K | 4061834368397 |
W270215-1KG-K | 4061834368403 |
W270215-500G-K | 4061834423126 |
W270215-SAMPLE-K | 4061834358862 |