Merck
185914
Sigma-Aldrich
2-Furaldehyd
99%
Synonym(e):
Furan-2-carboxaldehyd, Furfural
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.08
Beilstein:
105755
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39150703
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.31 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
13.5 mmHg ( 55 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
599 °F
Expl.-Gr.
19.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−36 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChIKey
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Furfural ist ein heterozyklischer Aldehyd. Es kann aus landwirtschaftlichen Rohstoffen, die Pentosane enthalten, und lignozellulosehaltigem Ausgangsmaterial hergestellt werden. Es kann auch mittels Dehydrierung aus Xylose gewonnen werden. Furan hat verschiedene interessante Eigenschaften: Zum Beispiel ist es leicht duroplastisch, hat eine hohe physikalische Festigkeit und ist korrosionsbeständig. Es ist ein Rohstoff für die Herstellung verschiedener Chemikalien und Lösungsmittel auf Furanbasis wie z. B.:
  • Methylfuran
  • Furfurylalkohol
  • Tetrahydrofurfurylalkohol
  • Tetrahydrofuran
  • Methyltetrahydrofuran
  • Dihydropyran
  • Furosäure
Anwendung
Furfural wird als Standard für die HPLC-Quantifizierung von Furfural in der aus mikrowellenbestrahlter Maiskleie gewonnenen Autohydrolyseflüssigkeit verwendet. Es kann zur Herstellung von γ-Valerolacton (GVL) und des Biokraftstoffs 2-Methylfuran (51 % Ausbeute) genutzt werden.
Furfural wird in der Dampfphase über kupferhaltigen Katalysatoren zu Furfurylalkohol hydriert, der das Hauptprodukt darstellt. Es kann auch zur Herstellung von Gelvorläufern für Phenol-Furfural-Aerogele verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of organic and carbon aerogels from phenol-furfural by two-step polymerization.
Wu D and Fu R.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 96(1), 115-120 (2006)
Zeitsch KJ.
The chemistry and technology of furfural and its many by-products., 13, 3-3 (2000)
Hydrogenation of furfural over copper-containing catalysts.
Seo G and Chon H.
J. Catal., 67(2), 424-429 (1981)
Inhibition effects of furfural on aerobic batch cultivation of Saccharomyces cerevisiae growing on ethanol and/or acetic acid.
Taherzadeh MJ, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 90(4), 374-380 (2000)
Domino reaction catalyzed by zeolites with Brønsted and Lewis acid sites for the production of γ-valerolactone from furfural.
Linh Bui et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(31), 8022-8025 (2013-06-13)
Protokolle
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde