Merck
L032100
Sigma-Aldrich
DCI-Aktivator
0.5 M
Synonym(e):
DCI-Aktivatorlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
58-64 g/L (DCI content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
clear
Allgemeine Beschreibung
Aktivatorlösung, die starke Aktivatoren wie 4,5-Dicyanoimidazol(DCI), 5-[3,5-bis(Trifluormethyl)phenyl]-1H-tetrazol (Aktivator 42) oder5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT) in Acetonitril enthält, wird im Extensionsschrittmit Phosphoramitid-Lösungen gemischt. Der Aktivator reagiert mit derAmidit-Gruppe und bildet so ein hochreaktives Zwischenprodukt. Anschließend bildet das Zwischenprodukteine Internukleotidbindung mit der detritylierten 5′-Hydroxygruppeder wachsenden Oligonukleotidkette.
Angaben zur Herstellung
Dicyanoimidazol/Acetonitril 6/100 (w/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L032100-4X2.5L4061838215833