L070150
Cap 2-Schnellentschützungslösung
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Synonym(e):
Cap A-Schnellentschützungslösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
Farbe
clear
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L070150-2.5L | 4061838216380 |
L070150-4X4L |