GF23314654
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, black
Synonym(e):
AC311100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 233-146-54
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.1 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF23314654-10EA | 4061825002293 |
GF23314654-5EA | 4061825002347 |
GF23314654-1EA | 4061825002309 |
GF23314654-20EA | 4061825002316 |
GF23314654-2EA | 4061825002323 |
GF23314654-50EA | 4061825002330 |