GF13803881
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.2 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonym(e):
AC311200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 138-038-81
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.2 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13803881-1EA | 4061825031897 |
GF13803881-10EA | 4061825031880 |
GF13803881-5EA | 4061825031910 |
GF13803881-2EA | 4061825031903 |