GF93779881
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, size 600 × 600 mm, color additive free polymer
Synonym(e):
AC311100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 937-798-81
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93779881-10EA | 4061825049502 |
GF93779881-2EA | 4061825049526 |
GF93779881-1EA | 4061825049519 |
GF93779881-5EA | 4061825049533 |