Merck
GF11008392
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.035 mm, L 1 m, black
Synonym(e):
AC311035
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 110-083-92
Länge
1 m
Dicke
0.035 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)