GF37605630
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, L 10 m, white
Synonym(e):
AC311100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 376-056-30
Länge
10 m
Dicke
0.1 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)