Merck
GF16887651
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, condition additive free polymer
Synonym(e):
AM306300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 168-876-51
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)