GF17721716
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 1 m, cord diameter 0.8mm
Synonym(e):
AR305783
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 177-217-16
Länge
1 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)