Merck
GF24141776
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 200 m, filament diameter 0.012mm
Synonym(e):
AR305779
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-417-76
Länge
200 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)