444790
Poly(tert-butylacrylat-co-ethylacrylat-co-methacrylsäure)
powder, methacrylic acid 23
Synonym(e):
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Form
powder
Zufuhrverhältnis
methacrylic acid 23
Säurezahl
140‑160 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tg 75 °C
Löslichkeit
water and ethanol: soluble in salt form
Dichte
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
Allgemeine Beschreibung
Film forming thermoplastic.
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid) (PTBEM) is an amphiphilic block copolymer.
Anwendung
Hair care products.
PTBEM can be used to prepare a site specific polymeric drug delivery system for prednisone, a steroidal anti-inflammatory drug.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
pH-Responsive composite based on prednisone-block copolymer micelle intercalated inorganic layered matrix: Structure and in vitro drug release.
Chemical Engineering Journal, 151(1-3), 359-366 (2009)