Wichtige Dokumente
455008
Poly(ethylenglycol)diacrylat
average Mn 700, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
PEG-diacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)diacrylat, average Mn 700
Mol-Gew.
average Mn 700
Qualitätsniveau
Enthält
100 ppm MEHQ as inhibitor (typically)
300 ppm BHT as inhibitor (typically)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Brechungsindex
n20/D 1.47
mp (Schmelzpunkt)
12-17 °C
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
acrylate
α-Ende
acrylate
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChIKey
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
455008-100ML | 4061832340838 |
455008-500ML | 4061832340845 |