GF56711369
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 22, L 500 m, filament diameter 0.017mm
Synonym(e):
AR305722
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 567-113-69
Länge
500 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)