Merck
GF97306566
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 1000 m, filament diameter 0.023mm
Synonym(e):
AM325750
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 973-065-66
Länge
1000 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)