Wichtige Dokumente
86884
Tetrabutylammoniumnitrit
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.47
Beilstein:
6285720
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (NT)
Form
crystals
SMILES String
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChIKey
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Reagent for the synthesis of aliphatic nitrocompounds from bromides
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)