Wichtige Dokumente
796565
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-Methylpropionsäure
95%
Synonym(e):
Fenofibrinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
187 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES String
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
796565-1G | 4061825593777 |