Merck
72962
Sigma-Aldrich
4-Nitro-benzoesäure-methylester
≥99.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
1912198
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
Funktionelle Gruppe
ester
nitro
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)