Merck
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinon
97%
Synonym(e):
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-on
About This Item
Lineare Formel:
C4N2H2FOOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)