Wichtige Dokumente
302740
5-Methylthiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
141-142 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cncs1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3
InChIKey
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?