Merck
A48601
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-Dichlorpyrimidin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3Cl2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.99
Beilstein:
118454
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
219-222 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChIKey
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)