Merck
486221
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amin
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Dampfdichte
2.09 (vs air)
Dampfdruck
13.3 psi ( 21 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Selbstzündungstemp.
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
GETQZCLCWQTVFV-GQALSZNTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with SS CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)