Wichtige Dokumente
295280
Dimethylamin
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
N,N-Dimethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.55 (15 °C, vs air)
Dampfdruck
1277 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
gas
liquid
Selbstzündungstemp.
753 °F
Expl.-Gr.
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChIKey
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the preparation of 1-organyl-1-(trimethylsiloxy)-2-(dimethylamino)ethenes starting from α-bromo ketones.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of 1-methoxycarbonylpyrrolizin-3-one and its associated compounds.
- Ni-catalyzed cross-electrophile coupling of Katritzky pyridinium salts with bromoalkanes through C-N bond activation.
- To synthesize tertiary amides which on reaction with Petasis reagent followed by bromination forms bromomethyl ketones.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?