38950
Dimethylamin -Lösung
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Synonym(e):
N,N-Dimethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
32-34% (titration)
33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Dichte
0.76 g/cm3
SMILES String
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChIKey
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
3.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?