Wichtige Dokumente
295329
Ethylen
≥99.5%
Synonym(e):
Ethen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.97 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
35.04 atm ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−169 °C (lit.)
SMILES String
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-148.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protokolle
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne