Merck
294977
Sigma-Aldrich
Luft
dry
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1 (vs air)
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤10 ppm water
bp
−189 °C (lit.)
Verpackung
Packaged in carbon steel lecture bottles with CGA 110F/180M Al-Si-Bronze diaphragm valve.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)