Wichtige Dokumente
109797
Propionsäure
99%
Synonym(e):
Propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
955 °F
Expl.-Gr.
12.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
141 °C
mp (Schmelzpunkt)
−24-−23 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?