Wichtige Dokumente
W217905
Isobutylalkohol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; wine-like
SMILES String
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: Diese Untersuchung ergab, dass flüchtige Stoffe, die von Pilzsymbionten abgegeben werden, die Anziehung von Rüsselkäfern in Fallen mit Ethanolködern beeinträchtigen. Die Studie verweist auf Anwendungsmöglichkeiten in Strategien der Schädlingsbekämpfung unter Verwendung von Isobutanol und anderen flüchtigen Stoffen (Tobin et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217905-20KG | |
W217905-20KG-K | 4061837508653 |
W217905-SAMPLE | |
W217905-2KG | |
W217905-2KG-K | 4061837799877 |
W217905-8KG | |
W217905-8KG-K | 4061837508660 |
W217905-SAMPLE-K | 4061837799884 |