Merck
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl-iso-Buttersäure
≥97%
Synonym(e):
2-Methylpropansäure-2-methylpropylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
FEMA-Nummer:
2189
Beilstein:
1701355
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
292
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.417
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
1 mmHg ( 39.9 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
810 °F
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; fruity
SMILES String
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChIKey
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup