Strategie für die Keimbelastungs- und Sterilkontrolle
Die Kontrolle der Keimbelastung in pharmazeutischen oder biopharmazeutischen Prozessen ist entscheidend, um die mikrobielle Sicherheit eines Arzneimittels für Patienten sicherzustellen. Filter zur Senkung der Keimbelastung oder Sterilfilter sind ein integraler Bestandteil aller Strategien zur Keimbelastungskontrolle. Durch Umfeldüberwachung, Sterilitätstests und Keimbelastungsprüfungen wird die Prozesskontrolle bestätigt.
Keimbelastungskontrolle
Biopharmazeutische Prozesse sind einem größeren Risiko durch mikrobielle Kontamination ausgesetzt als klassische Pharmaprozesse und erfordern oft andere Kontrollstrategien. In Produktionsstätten müssen die Quellen der Keimbelastung, die verschiedenen Optionen zur Kontrolle der Keimbelastung und die Anforderungen an die Kontrolle in den verschiedenen Stufen der Verarbeitung berücksichtigt werden. In Prozessdesigns, in denen das Risiko einer Kontamination durch Keime minimiert wird, werden prozessbedingte Ausfälle und die daraus resultierenden Untersuchungen reduziert.
Jede Strategie zur Keimbelastungskontrolle stützt sich auf drei Kernelemente:
- Bewertung des Bedarfs an Keimbelastungskontrollen in den verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses
- Bestätigung der Leistung, wie sie unter Prozessbedingungen erwartet wird
- Prozessüberwachung, damit bestätigt werden kann, dass die Kontrolle der Keimbelastung bei jedem Produktionslauf aufrechterhalten wird
Zugehörige Produktressourcen
Keimbelastungskontrolle
Broschüre: Mission: Control - Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
Webinar: Find Your Filter – Which Aseptic Filter is Best for Your Process?
Webinar: Filter Integrity Testing Best Practices
Webinar: Strategies to Address Bioburden Control in Downstream Processing
Artikel: A Holistic Approach to Bioburden Control in Downstream Processing
Sterilfiltration
Webinar: Risk-Based Assessment of Sterilizing Grade Filters
Webinar: Sterile Filtration Validation Best Practices
Webinar: Potential Impact of Draft Annex 1 on Sterilizing Filtration
Artikel: Validation and Qualification of Sterile Filters for INDs
Filtervorgänge
Webinar: Selection, Sizing, and Operation of Bioprocess Filtration Trains for Optimal Performance
Broschüre: Vmax™ Constant Pressure Test for Reliable Filter Sizing
Filterauswahl für die Keimbelastungskontrolle: Keimbelastung versus Sterilität
Filtrationstechnologien sind eine Schlüsselkomponente jeder Strategie zur Kontrolle der Keimbelastung. Es werden verschiedene Arten von Filtern in der Pharma- und Biopharmaherstellung verwendet, um verschiedene Aspekte der Prozessumgebung zu kontrollieren. Gas- oder Entlüftungsfilter zum Beispiel halten die Grenze zwischen der Umgebung und dem Flüssigkeitspfad aufrecht. Diese Filter verhindern das Eindringen von Mikroorganismen in die Prozessflüssigkeit und minimieren das Risiko, dass potenziell schädliche Materialien in die Umgebung freigesetzt werden.
Die Sterilität des endgültigen Arzneimittelprodukts erfordert, dass der Flüssigkeitsstrom in verschiedenen Schritten durch mehrere Filter zur Reduzierung der Keimbelastung oder durch Sterilfilter aufbereitet wird. Die Auswahl eines Filters zur Senkung der Keimbelastung oder eines Sterilfilters hängt in hohem Maße von den spezifischen Betriebs- und Prozessrisiken ab und folgt einer Orientierung an der Risikoanalyse. Informationen über die Prozessflüssigkeit, ihre Verträglichkeit mit den Filtermaterialien und die Prozessanforderungen bezüglich der Verringerung der Keimbelastung oder der Sterilfiltration bilden die Grundlage für die Filterauswahl. Weitere wichtige Überlegungen sind die Bestätigung, dass die Spezifikationen des Filters den Betriebsanforderungen entsprechen, sowie die Verfügbarkeit eines Formats und einer Größe, die den spezifischen Prozessanforderungen entsprechen.
Verschiedene Filterformate bieten Flexibilität:
- Kartuschenfilter werden häufig für umfangreichere Prozesse verwendet, die eine größere Filterfläche und/oder niedrigere Betriebskosten erfordern. Diese Filter werden in Gehäusen aus rostfreiem Stahl eingesetzt und halten Autoklavieren und mehrfachen Steam-in-Place-Zyklen stand.
- Kapsulenfilter sind in sich geschlossene Einwegfilter, durch welche der Zeit- und Kostenaufwand eliminiert wird, der mit der Montage, Reinigung und Validierung von Edelstahlgehäusen verbunden ist. Die Kapsulen sind autoklavierbar oder gammabestrahlbar oder können vorsterilisiert erworben werden.
Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner im Bereich der Filtration kann die Auswahl von Gasfiltern, Entlüftungsfiltern, die Reduzierung der Keimbelastung oder die Sterilisation von Filterprodukten vereinfachen.
Optimieren der Filterleistung
Nach der Eingrenzung der Optionen für Sterilfilter oder Filter zur Senkung der Keimbelastung besteht der nächste Schritt darin, die Leistung der Filter oder der Filterreihe zu optimieren und damit die Prozesseffizienz zu maximieren. Vorfilter sind eine kostengünstige Option zur Reduzierung der Partikelmengen in Prozessströmen und werden häufig eingesetzt, um das Volumen zu erhöhen, das durch kostenaufwändigere Sterilfilter verarbeitet werden kann. Der richtige Vorfilter soll die erforderliche Produktqualität liefern und die Gesamtwirtschaftlichkeit des Prozesses verbessern.
Eine Komponente bei der Filterauswahl und der Optimierung der Filterreihe ist die Berechnung der Filtergröße oder eine Vmax™ Studie mit Prozessflüssigkeit. Die Ergebnisse dieser Studien im kleinen Maßstab werden zur Abschätzung des Filterflächenbedarfs für größere Prozesse im Produktionsmaßstab verwendet.
Bestätigen der Filterleistung
Nach der Auswahl müssen die Hersteller von Pharma- und Biopharmazeutika aufgrund der regulatorischen Leitlinien nachweisen, dass ihre Filter für den Einsatz geeignet sind. Diese Anforderungen sind abhängig von den Anforderungen an die Entfernung von Mikroorganismen: Filter zur Senkung der Keimbelastung unterliegen in kritischen Prozessschritten anderen Anforderungen als Sterilfilter. Regulatorische Leitlinien umreißen die Erwartungen an die Bestätigung der Filtereignung und die Validierung der Leistung.
Bei jedem Produktionslauf muss die Filterleistung überprüft werden. Integritätstests sind eine einfache Methode, um zu bestätigen, dass der Filter das erwartete Maß an Mikroorganismen zurückhält. Wo Sterilität gefordert wird, verlangen die Aufsichtsbehörden weltweit, dass die Filterintegrität vor und nach dem Gebrauch überprüft wird.
Eine erfolgreiche Integritätsprüfung ist ein entscheidendes Bindeglied zwischen der Validierung des Filters und dem Produktionslauf. Im Zuge der Entwicklung von Pharma- und Biopharma-Prozesssystemen hat sich der Fokus der Aufsichtsbehörden verstärkt auf Integritätstests, Systemdesign und die Bereiche, in denen Integritätstests durchgeführt werden, gerichtet. Anforderungen und die verbundenen Risiken zu verstehen kann bei der Konstruktion von Filtersystemen eine wichtige Rolle spielen.