Dispositivos Amicon®
Concentre sua proteína e evite perdas. Recupere proteínas com segurança quando concentradas usando os filtros Amicon® Ultra. Os dispositivos de ultrafiltração Amicon® oferecem um método rápido e confiável para concentrar proteínas e outras biomoléculas, separar componentes em amostras biológicas e ambientais por peso molecular, bem como dessalinizar e dialisar proteínas e anticorpos para o preparo de amostras. Nós desenvolvemos os filtros Amicon® Ultra com membranas de celulose regenerada Ultracel® com baixo potencial de ligação para garantir valores de corte de peso molecular mais precisos e alta recuperação de proteínas.
Products
Recursos de produtos relacionados
COMO SELECIONAR UM FILTRO AMICON® ULTRA
- Determine o volume inicial da sua amostra
- Determine o peso molecular (PM) de sua macromolécula de interesse, em seguida, escolha uma membrana de ultrafiltração com um valor de corte de peso molecular (MWCO) de 2 a 3 vezes menor que o PM da sua macromolécula.
- Selecione o tamanho da embalagem
DISPOSITIVOS DE FILTRO PARA CENTRÍFUGA AMICON® ULTRA
Os dispositivos de filtro para centrífuga Amicon® Ultra proporcionam ultrafiltração rápida com altos fatores de concentração a partir de matrizes de amostras diluídas e complexas. O seu design vertical e a área de superfície da membrana proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação de amostra e capacidade para fatores de concentração de até 80 vezes.
Características:
- Alta recuperação (90% a 98%): Membrana de celulose regenerada Ultracel® com diversas opções de valores de corte de peso molecular
- Tempos de processamento rápidos: A membrana vertical reduz a polarização da concentração e incrustação da membrana para obter tempos de centrifugação ultrarrápidos, em apenas 10 a 15 minutos
- Baixo grau de ligações não específicas: A membrana termosselada minimiza o teor de extraíveis a jusante (downstream)
- Monitoramento conveniente de amostras: armação translúcida e gradações de volume
- Acesso direto à amostra do pipetador elimina a etapa de processamento para recuperar o concentrado
- Recurso de centrifugação reversa proporciona recuperações de proteínas consistentes e máximas, mesmo com amostras pequenas e diluídas
- Perda de amostra pequena: a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra
- Ampla compatibilidade química: compatível com diversas soluções aquosas, pH de 1 a 9
- Preparo de amostra consistente e confiável: fatores de concentração previsíveis, sem ressecamento da amostra
- Concentração rápida de proteínas: concentração de 25 a 80 vezes em uma única etapa
Os dispositivos para centrífuga Amicon® Ultra são oferecidos com limites nominais de peso molecular (NMWLs) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa e 100 kDa em quatro volumes diferentes:
- Filtros para centrífuga Amicon® Ultra para volumes de 0,5 ml
- Filtros para centrífuga Amicon® Ultra para volumes de 2 ml
- Filtros para centrífuga Amicon® Ultra para volumes de 4 ml
- Filtros para centrífuga Amicon® Ultra para volumes de 15 ml
Aplicações:
- Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos
- Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares e remoção de proteínas antes de HPLC
- Concentração de proteínas diluídas ou pré-purificadas a partir de eluentes de colunas
- Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas
- Exclusão por tamanho e fracionamento de proteínas
ADAPTADORES AMICON® PRO
Os adaptadores Amicon® Pro são projetados para uso com os dispositivos de filtro para centrífuga Amicon® Ultra para possibilitar vários processos simultâneos de fluxo de trabalho com proteínas, incluindo, entre outros, diálise, diafiltração, purificação por afinidade, troca de tampão, preparo de amostra assistido por filtro (FASP) e concentração. O adaptador Amicon® Pro é o único produto no mercado que oferece flexibilidade para realizar qualquer uma ou todas as manipulações de fluxo de trabalho com proteínas em um único dispositivo para máxima recuperação sem transferência de amostra. A interface de design exclusivo entre a ponta do tubo de troca e o dispositivo Amicon® Ultra permite uma troca de tampão superior a 99% em uma única centrifugação.
O adaptador Amicon® Pro é composto por uma câmara de 10 ml para as etapas de lavagem e troca de tampão, uma frita que permite a inserção de resinas de afinidade, bem como eluição e concentração simultâneas de proteínas e anticorpos, e uma ponta de troca que regula o fluxo para diafiltração controlada e contínua.
Características:
- Flexibilidade: projetado para marcação, purificação, concentração de amostra ou diafiltração controlada de anticorpos e proteínas, simultaneamente
- Recuperação aprimorada: elimina as etapas de transferência de amostras para diminuição da perda de proteína
- Economia de tempo: combina múltiplos processos de fluxo de trabalho de proteínas em um único dispositivo
Aplicações:
- Marcação de anticorpos
- Troca de tampão com diafiltração contínua
CÉLULAS AGITADAS AMICON®
As células agitadas Amicon® usam ultrafiltração pressurizada (UFp) com altas taxas de vazão para processar grandes volumes de amostra para concentração, diafiltração e troca de tampão rápidas. Aplica-se a pressão do gás diretamente à célula para filtração. Os filtros de membrana compatíveis incluem as membranas de CR (celulose regenerada) Ultracel® e de PES (polietersulfona) Biomax®, oferecidas em uma ampla gama de limites nominais de peso molecular de 1 kDa a 500 kDa. Os solutos com peso molecular acima do valor de corte de peso molecular nominal da membrana (NMWCO) são retidos na célula, enquanto a água e os solutos abaixo do valor de corte passam para o filtrado e são removidos da célula.
Características:
- Ultrafiltração de volumes grandes: oferecida em três tamanhos diferentes para manipular volumes de 50 ml a 400 ml, com um reservatório externo opcional de 800 ml para maior capacidade
- Concentração da amostra com movimentos delicados: a agitação magnética minimiza a polarização da concentração e a desnaturação por cisalhamento
- Ultrafiltração rápida: altas taxas de vazão para soluções com concentração de até 10% de macrossoluto
- Reutilizáveis e autoclaváveis: As células agitadas Amicon® podem ser autoclavadas para esterilização
- Configuração fácil e segura: conectores rápidos à tubulação
- Recursos de segurança integrados: com roscas e uma válvula de escape de pressão, não há necessidade de uma armação externa. Isso significa uma montagem e desmontagem mais fáceis e uma confirmação muito clara de que o dispositivo está montado adequadamente.
Aplicações
- Concentre, diafiltre e troque tampões para soluções de macromoléculas, inclusive proteínas, enzimas, anticorpos e vírus