Análise estrutural de proteínas
A função de uma proteína depende diretamente de sua estrutura, suas interações com outras proteínas e sua localização dentro das células, tecidos e órgãos. A estrutura e a função das proteínas são estudadas em grande escala em proteômica, o que permite a identificação de biomarcadores proteicos associados a estados específicos de doenças, além de fornecer possíveis alvos para tratamento terapêutico. A compreensão da estrutura proteica e o mapeamento da localização proteica, dos níveis de expressão e interações produzem informações valiosas que podem ser usadas para inferir a função proteica.
• Estrutura proteica
• Determinação da estrutura proteica
• Mapeamento de proteínas
Recursos de produtos relacionados
Artigos técnicos relacionados
- Amino acid reference chart contains the twenty amino acids found in eukaryotes, grouped according to their side chains and charge. Discover our full product line of amino acids, including Alanine, Isoleucine, Leucine, Valine, Phenylalanine, Tryptophan, Tyrosine, Aspargine, Cysteine, Glutamine, Methionine, Serine, Threonine, Aspartic acid, Glutamic acid, Arginine, Histidine, Lysine, Glycine and Proline. Learn more today.
- The human protein atlas has an aim of mapping all human proteins within cells, tissues and organs and providing open-access information to advance understanding of human biology and disease.
- Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
- We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- Glycosylphosphatidylinisotol (GPI) anchored proteins are membrane bound proteins found throughout the animal kingdom. GPI anchored proteins are linked at their carboxyterminus through a phosphodiester linkage of phosphoethanolamine to a trimannosyl-non-acetylated glucosamine (Man3-GlcN) core.
- Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
- Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
- Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
- Ver todos (10)
Protocolos relacionados
- This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
- Protein Structural Analysis
- This protocol describes a method for chemical cross-linking of proteins using formaldehyde. With the exception of zero-length cross-linkers, formaldehyde has the shortest cross-linking span (~2-3 Å) of any cross-linking reagent, thus making it an ideal tool for detecting specific protein-protein interactions with great confidence.
- Ver todos (2)
Estrutura proteica
A estrutura proteica é determinada pela sequência de aminoácidos que compõem a proteína e como a proteína é enovelada em formas mais complexas.
- A estrutura primária é definida pela sequência de aminoácidos da proteína.
- A estrutura secundária é definida pelas interações locais de trechos da cadeia polipeptídica, que podem formar α-hélices e folhas β por meio de interações de pontes de hidrogênio.
- A estrutura terciária define a estrutura tridimensional geral da proteína.
- A estrutura quaternária define como múltiplas subunidades proteicas interagem para formar complexos maiores.
Determinação da estrutura proteica
A determinação das estruturas tridimensionais das proteínas na resolução atômica é útil para elucidar a função proteica, o desenho de medicamentos baseado na estrutura e o acoplamento molecular.
- RMN: A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) é usada para obter informações sobre a estrutura e a dinâmica das proteínas. Na RMN, a localização espacial dos átomos é determinada por seus deslocamentos químicos. Para a RMN proteica, as proteínas são tipicamente marcadas com isótopos estáveis (15N, 13C, 2H) para aumentar a sensibilidade e facilitar a desconvolução estrutural. Os marcadores isotópicos são tipicamente introduzidos fornecendo nutrientes isotopicamente marcados no meio de crescimento durante a expressão de proteínas.
- Cristalografia de raios X: A cristalografia de raios X de proteínas pode ser usada para obter a estrutura tridimensional das proteínas através da difração de raios X de proteínas cristalizadas. Os cristais são cultivados por semeadura de proteínas altamente concentradas em soluções que promovem a precipitação, com a formação de cristais de proteína ordenados em condições adequadas. Os raios X são direcionados ao cristal proteico, que dispersa os raios X sobre um detector eletrônico ou filme. Os cristais são girados para capturar a difração em três dimensões, permitindo o cálculo da posição de cada átomo na molécula cristalizada por transformada de Fourier.
Mapeamento de proteínas
O mapeamento da localização e do nível de expressão das proteínas em células, tecidos e órgãos específicos auxilia no estudo funcional do proteoma. A distribuição espacial de proteínas é fundamental para a função proteica, e sua localização ou expressão inadequada desencadeia vários estados de doença. Projetos de mapeamento, como o Human Protein Atlas (Atlas das proteínas humanas), fornecem um recurso proteômico para a descoberta de biomarcadores e auxiliam na compreensão da patologia da doença. O mapeamento do interatoma ajuda a definir as interações moleculares que ocorrem em nível celular, auxiliando na compreensão da função proteica e fornecendo possíveis alvos de medicamentos valiosos para a doença.