Limpeza de reações
A limpeza de reações de PCR, produtos de digestões por enzimas de restrição, reações de sequenciamento e extratos de gel de agarose e poliacrilamida é essencial para remover contaminantes, tais como sais, enzimas, dNTPs não incorporados, primers, brometo de etídio e outras impurezas que podem interferir na análise a jusante (downstream). Uma variedade de produtos para limpeza de DNA e RNA de reações enzimáticas ou amostras pré-purificadas está disponível para flexibilidade e conveniência.
- Kits de limpeza com centrifugação única GenElute™-E
- Kits de limpeza para PCR GenElute™
- Placas de filtro de limpeza para PCR Multiscreen®
- Kit de extração de gel GenElute™
- Kit de extração de DNA de gel Montage
- Colunas e placas de limpeza de reações de sequenciamento SigmaSpin®
- Placas de limpeza de reações de sequenciamento Montage e Multiscreen®
Kits de limpeza GenElute™-E
Os kits de purificação de DNA GenElute™-E usam uma técnica de cromatografia negativa dependente de exclusão por tamanho para isolar e purificar ácidos nucleicos com uma única centrifugação.
- Fluxo de trabalho simplificado
- Resíduos plásticos reduzidos e sem tampões de ligação ou lavagem perigosos
- Embalagem ecológica
- O portfólio inclui kits de limpeza de DNA e RNA
Kits de limpeza para PCR GenElute™
- O kit de limpeza para PCR GenElute™ foi projetado para purificação rápida de produtos de amplificação por PCR de fita simples ou dupla. Este kit remove 99% dos primers e outros componentes para purificar até 100 μl ou 10 μg de DNA amplificado por PCR em 8 minutos, com recuperações de até 95%.
- O kit de limpeza de PCR de 96 poços GenElute™ possibilita a purificação de alto rendimento de produtos de PCR por vácuo ou centrifugação. Este kit inclui os reagentes necessários para purificação de produtos de PCR altamente puros. A recuperação de DNA é de 75%-90% para fragmentos de 100 a 10.000 pb com remoção de primers, dímeros de primer, nucleotídeos, sais e polimerase.
Placas de filtro de limpeza para PCR Multiscreen®
As placas de filtro de limpeza para PCR Multiscreen® oferecem soluções rápidas e passíveis de automatização para purificação de PCR de alto rendimento, proporcionando alta pureza e alta recuperação.
- Remoção de primers > 99,5%
- Placas de filtro MultiScreen® PCR96 para amostras com volume entre 150 e 300 µl.
- Placas de filtro MultiScreen® PCR384 para amostras com volume entre 20 e 100 µl
- Placa de filtro de micropoços MultiScreen® PCRµ96 recomendada para fragmentos pequenos (1 – 150 pb) e volumes menores (20 – 150 µl)
Kit de extração de gel GenElute™
O kit de extração de gel GenElute™ foi projetado para purificação rápida de fragmentos lineares e de DNA plasmidial de géis de agarose padrão ou de baixo ponto de fusão. Este kit também pode ser usado para purificar DNA de géis de poliacrilamida.
- Liga-se a até 10 μg de DNA
- Recuperações de até 80%
- Podem ser processados até 3,5 g de agarose por coluna
- Compatível com agarose padrão e de baixo ponto de fusão em tampão TAE ou TBE
Kit de extração de DNA de gel Montage
O kit de extração de DNA de gel Montage é uma solução rápida e eficaz para recuperação de DNA totalmente funcional de fatias de gel de agarose. Em uma centrifugação de 10 minutos, o gel de agarose que contém o DNA de interesse é fragmentado e comprimido para extrusão do DNA pronto para sequenciamento ou clonagem.
- Maximiza a recuperação de DNA de fatias de gel de agarose
- Uma centrifugação de 10 minutos recupera DNA totalmente funcional
- O DNA purificado está pronto para clonagem ou sequenciamento
Colunas e placas de limpeza de reações de sequenciamento SigmaSpin®
- As colunas de limpeza pós-reação SigmaSpin® são ideais para aplicações de menor rendimento e proporcionam um método rápido, simples e altamente eficaz para remoção de corantes não incorporados, sais em excesso e outros componentes que interferem na reação.
- As placas de limpeza pós-reação de 96 poços SigmaSpin™ proporcionam um método rápido, simples e altamente eficiente para remoção de corantes não incorporados, sais em excesso e outros componentes que interferem na reação.
Placas de limpeza de reações de sequenciamento Montage e Multiscreen®
Os produtos de limpeza de reações de sequenciamento Montage e MultiScreen® incorporam uma membrana de exclusão por tamanho patenteada para gerar produtos de reação de sequenciamento altamente purificados. Disponíveis em formatos de 96 e 384 poços, as placas seguem um protocolo assistido por vácuo e são compatíveis com automação.
- Protocolo assistido por vácuo de 10 minutos
- Compatíveis com diversos moldes
- Otimizadas para uso com compostos químicos BigDye™
Recursos de produtos relacionados
Guia de produto: Nucleic Acid Purification
Artigo: DNA/RNA Purification Cross Reference