Documentos Principais
V900895
Sigma-Aldrich
Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids
Vetec, reagent grade, powder
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
powder
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Yeast Nitrogen Base is a highly-referenced growth medium used for the cultivation of yeast. This nutrient-rich microbial broth contains nitrogen, vitamins, trace elements and salts.
Componentes
Approximate Ingredients
KH2PO4, 1 g/L
(NH4)2SO4 5 g/L
MgSO4, 0.5 g/L
NaCl, 0.1 g/L
CaCl2, 0.1 g/L
inositol, 2 mg/L
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)