Key Documents
V900881
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
Vetec, reagent grade, average Mn 6,000 Da
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
peso molecular
average Mn 6,000 Da
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1