V900859
Dodecilsulfato de sódio
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
descrição
anionic detergent
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
peso molecular
288.38 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
204-207 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?