V900336
MES
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino)etanossulfônico, Ácido 4-morfolino-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 1.066 g/10 mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To maintain the pH during the hyaluronic acid functionalization using catechol.
- In the synthesis of CaO2/MnO2 composites by the reduction of KMnO4.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?