V900303
L-Arginina
≥98%, Vetec™
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Arginina, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white
pf
226-230 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Aplicação
- Product-Specific Impact of Viscosity Modulating Formulation Excipients During Ultra-High Concentration Biotherapeutics Drug Product Development.: This paper highlights the role of ʟ-Arginine monohydrochloride in modulating viscosity in biotherapeutics, crucial for the development of high-concentration formulations (Rodrigues et al., 2021).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?