V900041
Fosfato de potássio
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?