V900019
Ácido cítrico
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
crystals or granules
Lim. expl.
8 %, 65 °F
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
153-159 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?